Learn More
Ácido 4,5-difluoro-2-metoxifenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11352549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352549 1 g 1 g
15403517 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26649.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886761-73-5
Fórmula molecular C9H8F2O3
Peso molecular (g/mol) 202.157
Número MDL MFCD06660348
Clave InChI UYEGFRSSHGRVJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-difluoro-2-methoxyphenylacetic acid, 2-4,5-difluoro-2-methoxyphenyl acetic acid, 2-3,4-difluoro-6-methoxyphenyl acetic acid, 4,5-difluoro-2-methoxyphenyl acetic acid
PubChem CID 17750767
Nombre IUPAC ácido 2-(4,5-difluoro-2-metoxifenil)acético
SMILES COC1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.16
Porcentaje de pureza 97%