Learn More
4,5-Difluoro-2-hidroxibenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11326529 1 g 1 g
15493417 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26155.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 186590-36-3 | Molecular Formula: C7H3F2NO | Molecular Weight: 155.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Los cristales de 4,5-difluoro-2-hidroxibenzonitrilo se han utilizado como un medio práctico para la monitorización, la adquisicón de imágenes y otros propósitos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 186590-36-3
Fórmula molecular C7H3F2NO
Peso molecular (g/mol) 155.10
Número MDL MFCD08275287
Clave InChI ROLMZTIHUMKEAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-difluoro-2-hydroxy-benzonitrile, benzonitrile, 4,5-difluoro-2-hydroxy, acmc-1c7c6, 2-cyano-4,5-difluorophenol, 4,5-difluoro-2-hydroxybenzenecarbonitrile, benzonitrile, 4,5-difluoro-2-hydroxy-9ci
PubChem CID 23148985
Nombre IUPAC 4,5-difluoro-2-hidroxibenzonitrilo
SMILES OC1=CC(F)=C(F)C=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzonitrile
Punto de fusión 161°C to 163°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.1
Porcentaje de pureza 99%