Learn More
4,5-Didehydro Brimonidina, TRC
Código de producto. 30133752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133752 250 mg 250 miligramos
30133693 1 g 1 g
18050350 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB687180250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151110-15-5
Fórmula molecular C11 H8 Br N5
Peso molecular (g/mol) 290.1187
Sinónimo 5-Bromo-N-1H-imidazol-2-yl-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-N-(1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine, Brimonidine EP Impurity F
Nombre IUPAC 5-bromo-N-(1H-imidazol-2-il)quinoxalina-6-amina
SMILES Brc1c(Nc2ncc[nH]2)ccc3nccnc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Didehydro Brimonidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8BrN5/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8/h1-6H,(H2,15,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.9963
Porcentaje de pureza >95%