Learn More
4,5-Dicianoimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dicyanoimidazole |
| CAS | 1122-28-7 |
| Fórmula molecular | C5H2N4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1H-Imidazole-4,5-dicarbonitrile, Imidazole-4,5-dicarbonitrile, 2H-Imidazole-4,5-dicarbonitrile, MOA 7, NSC 113954 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H2N4/c6-1-4-5(2-7)9-3-8-4/h3H,(H,8,9) |
| SMILES | N#Cc1nc[nH]c1C#N |
| Peso molecular (g/mol) | 118.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0279 |