Learn More
4,5-Dicianoimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10455682 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10455682 5 g Frasco de vidrio 5 g
10212342 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10455682 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368530050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.30€
    36.65€ / 5 g
    Ahorro 3.65€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1122-28-7 | C5H2N4 | 118.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1122-28-7
Fórmula molecular C5H2N4
Peso molecular (g/mol) 118.10
Número MDL MFCD00005194
Clave InChI XGDRLCRGKUCBQL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70729
Nombre IUPAC 1H-imidazol-4,5-dicarbonitrilo
SMILES N#CC1=C(N=CN1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 5-Dicyanoimidazole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 174.0°C to 177.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Sinónimo 4,5-dicyanoimidazole, imidazole-4,5-dicarbonitrile, 4,5-imidazoledicarbonitrile, activator, pubchem7602, 4, 5-dicyanoimidazole, moa 7, imidazole-4,5-dinitrile, acmc-1brr7, 4,5-dicyano-1h-imidazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,5-Dicyanoimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.