Learn More
4,5-Dicianoimidazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358675 25 g 25 g
11348675 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358675 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12215.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1122-28-7 | C5H2N4 | 118.10 g/mol
4,5-Dicyanoimidazole is used in activation of nucleoside phosphoramidites during solid-phase oligonucleotide synthesis, and synthesis of nucleoside phosphoramidites, synthesis of novel nucleosides. It is often used as an alternative to tetrazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,5-dicianoimidazol se utiliza en la activación de los fosforamiditas nucleósidos durante la síntesis de oligonucleótidos en fase sólida, y la síntesis de fosforamiditas nucleósidos, la síntesis de nuevos nucleósidos. A menudo se usa como una alternativa al tetrazol.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo: 1,8 g/10 ml, DMSO y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1122-28-7
Fórmula molecular C5H2N4
Peso molecular (g/mol) 118.10
Número MDL MFCD00005194
Clave InChI XGDRLCRGKUCBQL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70729
Nombre IUPAC 1H-imidazol-4,5-dicarbonitrilo
SMILES N#CC1=C(N=CN1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dicyanoimidazole
Punto de fusión 173°C to 177°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 118208
Sinónimo 4,5-dicyanoimidazole, imidazole-4,5-dicarbonitrile, 4,5-imidazoledicarbonitrile, activator, pubchem7602, 4, 5-dicyanoimidazole, moa 7, imidazole-4,5-dinitrile, acmc-1brr7, 4,5-dicyano-1h-imidazole
Información de solubilidad Soluble in Acetonitrile: 1.8g/10ml,DMSO,Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.1
Porcentaje de pureza ≥98%