Learn More
4,5-Diciano-2-fenilimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15405008 2 g 2 g
15415008 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58800.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50847-06-8 | Molecular Formula: C11H6N4 | Molecular Weight: 194.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50847-06-8
Fórmula molecular C11H6N4
Peso molecular (g/mol) 194.20
Número MDL MFCD05863325
Clave InChI PGSHQANDAMACEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenyl-4,5-dicyanoimidazole, 2-phenylimidazole-4,5-dicarbonitrile, phenylimidazoledicarbonitrile, 2-phenyl-1h-imidazol-4,5-dikohlenitrile, 1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile,2-phenyl, 1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile, 2-phenyl
PubChem CID 820939
Nombre IUPAC 2-fenil-1H-imidazol-4,5-dicarbonitrilo
SMILES N#CC1=C(N=C(N1)C1=CC=CC=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dicyano-2-phenylimidazole
Cantidad 2 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 97%