Learn More
4,5-Dichloroveratrole, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dichloroveratrole |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8Cl2O2/c1-11-7-3-5(9)6(10)4-8(7)12-2/h3-4H,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.9901 |