Learn More
4,5-dicloroquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dichloroquinoline |
| CAS | 21617-18-5 |
| Fórmula molecular | C9 H5 Cl2 N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4,5-Dichloro-quinoline, NSC 149794 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-2-1-3-8-9(6)7(11)4-5-12-8/h1-5H |
| SMILES | Clc1cccc2nccc(Cl)c12 |
| Nombre IUPAC | 4,5-dicloroquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 198.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.9799 |