Learn More
4,5-Dicloropiridazina-3(2H)-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11311907 25 g 25 g
11301907 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07413.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 932-22-9 | C4H2Cl2N2O | 164.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 932-22-9
Fórmula molecular C4H2Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 164.97
Número MDL MFCD00051504
Clave InChI VJWXIRQLLGYIDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dichloro-3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloropyridazin-3 2h-one, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro, 4,5-dichloropyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-pyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-3-pyridazinol
PubChem CID 73247
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dichloropyridazin-3(2H)-one
Punto de fusión 200°C to 204°C
Cantidad 25 g
Beilstein 120959
Nombre IUPAC 4,5-dicloro-2,3-dihidropiridazina-3-uno
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.98
Porcentaje de pureza 98%