Learn More
4,5-Dicloroftálico, TRC
Código de producto. 30371089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30371089 5 g
30370087 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30371089 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4739635G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 942-06-3
Fórmula molecular C8H2Cl2O3
Peso molecular (g/mol) 217.01
Sinónimo 5,6-Dichloroisobenzofuran-1,3-dione
Nombre IUPAC 5,6-dicloro-2-benzofurano-1,3-diona
SMILES Clc1cc2C(=O)OC(=O)c2cc1Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4,5-Dichlorophthalic Anhydride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H2Cl2O3/c9-5-1-3-4(2-6(5)10)8(12)13-7(3)11/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.9381