Learn More
Ácido 4,5-dicloroisotiazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4, 5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4,5-dichloroisothiazole-3-carboxylic acid, 4,5-dichloro-isothiazole-3-carboxylic acid, 3-isothiazolecarboxylicacid, 4,5-dichloro, dichloro-1,2-thiazole-3-carboxylic acid, acmc-1bwzv, 3-isothiazolecarboxylicacid,4,5-dichloro, 4,5-dichloro-3-isothiazolecarboxylic acid |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.03 |
| Porcentaje de pureza | 97% |