Learn More
Ácido 4,5-dicloroisotiazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10069231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10069231 250 mg 250 miligramos
10713233 1 g 1 g
10701997 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10069231 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB12548CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 131947-13-2
Fórmula molecular C4HCl2NO2S
Peso molecular (g/mol) 198.017
Número MDL MFCD00186468
Clave InChI ZFEHQZVNKOESSZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1244565
Nombre IUPAC ácido 4,5-dicloro-1,2-tiazol-3-carboxílico
SMILES C1(=C(SN=C1C(=O)O)Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4, 5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4,5-dichloroisothiazole-3-carboxylic acid, 4,5-dichloro-isothiazole-3-carboxylic acid, 3-isothiazolecarboxylicacid, 4,5-dichloro, dichloro-1,2-thiazole-3-carboxylic acid, acmc-1bwzv, 3-isothiazolecarboxylicacid,4,5-dichloro, 4,5-dichloro-3-isothiazolecarboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.03
Porcentaje de pureza 97%