Learn More
4,5-Dicloroimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372436 25 g 25 g
11362436 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06262.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15965-30-7 | C3H2Cl2N2 | 136.96 g/mol
4,5-Dichloroimidazole has been used in the synthesis of: phosphinite complexes, 1-hexyl-3-methyl-4,5-dichloroimidazolium iodide, precursor required for the preparation of silver-carbene complex-loaded into L-tyrosine polyphosphate nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,5-dicloroimidazol se ha utilizado en la síntesis de: complejos fosfinitos y yoduro de 1-hexil-3-metil-4,5-dicloroimidazolio, un precursor necesario para la preparación del complejo cargado plata-carbeno en nanopartículas de L-tirosina de polifosfato.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15965-30-7
Fórmula molecular C3H2Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 136.96
Número MDL MFCD00005195
Clave InChI QAJJXHRQPLATMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dichloroimidazole, 1h-imidazole, 4,5-dichloro, 4,5-dichlorimidazole, pubchem12880, acmc-1bqkp, 3,4-dichloro-2h-pyrazole, ksc530c6j, 1h-imidazole,4,5-dichloro, qajjxhrqplatmk-uhfffaoysa
PubChem CID 140018
Nombre IUPAC 4,5-dicloro-1H-imidazol
SMILES ClC1=C(Cl)N=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dichloroimidazole
Punto de fusión 179°C to 182°C
Cantidad 25 g
Beilstein 606155
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.97
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,5-Dichloroimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,5-Dichloroimidazole