Learn More
4,5-diclorocatecol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dichlorocatechol |
| CAS | 3428-24-8 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl2 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Pyrocatechol, 4,5-dichloro- (7CI,8CI), 4,5-Dichloro-1,2-benzenediol, 4,5-Dichloro-1,2-dihydroxybenzene, 4,5-Dichlorocatechol, 4,5-Dichloropyrocatechol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Cl2O2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,9-10H |
| SMILES | Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1O |
| Nombre IUPAC | 4,5-diclorobenceno-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 179 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.9588 |