Learn More
4,5-Dicloro-fenilendiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dichloro-phenylenediamine |
| CAS | 5348-42-5 |
| Fórmula molecular | C6H6Cl2N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4,5-Dichloro-1,2-benzenediamine, 4,5-Dichloro-1,2-diaminobenzene, 4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine, 4,5-Dichloro-o-phenylenediamine, NSC 1577 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,9-10H2 |
| SMILES | Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1N |
| Nombre IUPAC | 4,5-diclorobenceno-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 177.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.9908 |