Learn More
4,5-Dicloro-o-fenilendiamina 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10796691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10796691 25 g Frasco de vidrio 25 g
10713841 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10796691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113640250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5348-42-5 | C6H6Cl2N2 | 177.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5348-42-5
Fórmula molecular C6H6Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 177.03
Número MDL MFCD00007723
Clave InChI IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dichloro-o-phenylenediamine, 4,5-dichloro-1,2-benzenediamine, 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dichloro, 4,5-dichloro-o-phenylendiamine, 1,2-dichloro-4,5-diaminobenzene, 2-amino-4,5-dichloroaniline, 4,5-dichloro-ortho-phenylenediamine, 4,5-dichlorophenylene-1,2-diamine
PubChem CID 79297
Nombre IUPAC 4,5-diclorobenceno-1,2-diamina
SMILES NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 5-Dichloro-o-phenylenediamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 162.0°C to 163.0°C
Color Marrón a marrón rojizo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H2(NH2)2
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino