Learn More
4,5-Dicloro-o-fenilendiamina 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493328 5 g 5 g
11403338 25 g 25 g
11413338 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17738.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5348-42-5 | C6H6Cl2N2 | 177.03 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedio utilizado en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol y dimetilsulfóxido. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5348-42-5
Fórmula molecular C6H6Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 177.03
Número MDL MFCD00007723
Clave InChI IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dichloro-o-phenylenediamine, 4,5-dichloro-1,2-benzenediamine, 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dichloro, 4,5-dichloro-o-phenylendiamine, 1,2-dichloro-4,5-diaminobenzene, 2-amino-4,5-dichloroaniline, 4,5-dichloro-ortho-phenylenediamine, 4,5-dichlorophenylene-1,2-diamine
PubChem CID 79297
Nombre IUPAC 4,5-diclorobenceno-1,2-diamina
SMILES NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
Punto de fusión ∼162°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 1072811
Información de solubilidad Soluble in methanol and Dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.03
Porcentaje de pureza 98%