Learn More
4,5-dicloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]-5-oxazolidinilo]metil]-2-tiofenecarbexamida, TRC
Código de producto. 30009045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009045 100 mg 100 miligramos
30012197 10 mg 10 miligramos
17983105 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435588100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1770812-37-7
Fórmula molecular C19 H17 Cl2 N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 470.33
Sinónimo 2-Thiophenecarboxamide, 4,5-dichloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-, 4,5-Dichloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide, (S)-4,5-Dichloro-N-((2-oxo-3-(4-(3-oxomorpholino)phenyl)oxazolidin-5-yl)methyl)thiophene-2-carboxamide
Nombre IUPAC 4,5-dicloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorfodina-4-il)fenil]oxazolidina-5-il]metil-tiofeno-2-carboxamida
SMILES Clc1cc(sc1Cl)C(=O)NC[C@H]2CN(C(=O)O2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dichloro-N-([(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl)-2-thiophenecarboxamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17Cl2N3O5S/c20-14-7-15(30-17(14)21)18(26)22-8-13-9-24(19(27)29-13)12-3-1-11(2-4-12)23-5-6-28-10-16(23)25/h1-4,7,13H,5-6,8-10H2,(H,22,26)/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.0266
Porcentaje de pureza >95%