Learn More
4,5-Dicloro-acenafteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dichloro-acenaphthene |
| CAS | 91331-51-0 |
| Fórmula molecular | C12H8Cl2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4,5-Dichloro-1,2-dihydro-acenaphthylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8Cl2/c13-10-6-8-5-4-7-2-1-3-9(11(7)8)12(10)14/h1-3,6H,4-5H2 |
| SMILES | Clc1cc2CCc3cccc(c1Cl)c23 |
| Nombre IUPAC | 4,5-dicloro-1,2-dihidroacenaftileno |
| Peso molecular (g/mol) | 223.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0003 |