Learn More
4,5-Dicloro-6-piridazona, TRC
Código de producto. 30370127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370127 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30370127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43582650G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dichloro-6-pyridazone
CAS 932-22-9
Fórmula molecular C4 H2 Cl2 N2 O
Cantidad 50 g
Sinónimo 3-Hydroxy-4,5-dichloropyridazine, 4,5-Dichloro-2H-pyridazin-3-one, 4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone, 4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazone, 4,5-Dichloro-3
Fórmula InChI InChI=1S/C4H2Cl2N2O/c5-2-1-7-8-4(9)3(2)6/h1H,(H,8,9)
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
Nombre IUPAC 4,5-dicloro-1H-piridazin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 164.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.9544