Learn More
4,5-Dicloro-6-piridazona-15N2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dichloro-6-pyridazone-15N2 |
| CAS | 1189481-89-7 |
| Fórmula molecular | C4H2Cl215N2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-4,5-dichloropyridazine-15N2, 4,5-Dichloro-2H-pyridazin-3-one-15N2, 4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone-15N2, 4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazone-15N2, 4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine-15N2, 4,5-Dichloro-6-oxo-1H-pyridazine-15N2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H2Cl2N2O/c5-2-1-7-8-4(9)3(2)6/h1H,(H,8,9)/i7+1,8+1 |
| SMILES | ClC(C=[15N][15NH]1)=C(Cl)C1=O |
| Nombre IUPAC | 4,5-dicloropiridazin-3(2H)-ona-1,2-15N2 |
| Peso molecular (g/mol) | 166.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.95 |