Learn More
4,5-Dicloro-2-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433167 5 g 5 g
15423167 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17908.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6641-64-1 | Molecular Formula: C6H4Cl2N2O2 | Molecular Weight: 207.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6641-64-1
Fórmula molecular C6H4Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 207.01
Número MDL MFCD00007770
Clave InChI FSGTULQLEVAYRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichloro-6-nitroaniline, benzenamine, 4,5-dichloro-2-nitro, unii-3i0g2adu1l, 2-nitro-4,5-dichloroaniline, 3i0g2adu1l, 4,5-dichloro-2-nitro-aniline, 4,5-dichloro-2-nitrobenzenamine, 4,5-dichlor-2-nitroanilin, pubchem3466, acmc-1b6pu
PubChem CID 81149
Nombre IUPAC 4,5-dicloro-2-nitroanilina
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dichloro-2-nitroaniline
Punto de fusión 180°C to 182°C
Cantidad 5 g
Beilstein 643127
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.02
Porcentaje de pureza 98%