Learn More
4,5-dicloro-2-metilisotiazol-3-ona, TRC
Código de producto. 30004343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004343 5 mg 5 miligramos
30007493 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4354305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26542-23-4
Fórmula molecular C4 H3 Cl2 N O S
Peso molecular (g/mol) 184.04
Sinónimo 3(2H)-Isothiazolone, 4,5-dichloro-2-methyl-, 4-Isothiazolin-3-one, 4,5-dichloro-2-methyl- (8CI), 4,5-Dichloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-Methyl-4,5-dichloro-3-isothiazolone, 2-Methyl-4,5-dichloroisothiazolin-3-one, 4,5-Dichloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 4,5-Dichloro-2-methylisothiazol-3-one
Nombre IUPAC 4,5-dicloro-2-metil-1,2-tiozol-3-una
SMILES CN1SC(=C(Cl)C1=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dichloro-2-methylisothiazol-3-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3Cl2NOS/c1-7-4(8)2(5)3(6)9-7/h1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.9312
Porcentaje de pureza >95%