Learn More
4,5-dicloro-2-metilisotiazol-3-ona, Mikromol™
Descripción
4,5-Dicloro-2-metilisotiazol-3-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dichloro-2-methylisothiazol-3-one |
| CAS | 26542-23-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 4,5-Dichloro-2-methylisothiazol-3-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H3 Cl2 N O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3(2H)-Isothiazolone, 4,5-dichloro-2-methyl-, 4-Isothiazolin-3-one, 4,5-dichloro-2-methyl- (8CI), 4,5-Dichloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-Methyl-4,5-dichloro-3-isothiazolone, 2-Methyl-4,5-dichloroisothiazolin-3-one, 4,5-Dichloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 4,5-Dichloro-2-methylisothiazol-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3Cl2NOS/c1-7-4(8)2(5)3(6)9-7/h1H3 |
| SMILES | CN1SC(=C(Cl)C1=O)Cl |
| Nombre IUPAC | 4,5-dicloro-2-metil-1,2-tiazol-3-ona |
| Mostrar más |