Learn More
4,5-Dicloro-2-metilimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499117 1 g 1 g
11409127 5 g 5 g
11419127 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20667.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 15965-33-0 | C4H4Cl2N2 | 150.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15965-33-0
Fórmula molecular C4H4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 150.99
Número MDL MFCD00051639
Clave InChI ZWRYWVBALYOSPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dichloro-2-methylimidazole, 1h-imidazole,2-methyl,4,5-dichloro, acmc-1bt3e, 4.5-dichloro-2-methylimidazole, 1h-imidazole,4,5-dichloro-2-methyl, #
PubChem CID 312390
Nombre IUPAC 4,5-Dicloro-2-metil-1H-imidazol
SMILES CC1=NC(Cl)=C(Cl)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dichloro-2-methylimidazole
Punto de fusión ∼248°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 606442
Formula Weight (peso de la fórmula) 151
Porcentaje de pureza 97%