Learn More
4,5-Dicloro-2-metil-3(2H)-piridazinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10743995 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10743995 5 g 5 g
10506104 1 g 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10743995 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399710050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 933-76-6 | C5H4Cl2N2O | 179.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 933-76-6
Fórmula molecular C5H4Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 179.00
Número MDL MFCD00051686
Clave InChI ACKBTCUMGAHRIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dichloro-2-methylpyridazin-3 2h-one, 4,5-dichloro-2-methyl-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro-2-methyl, 4,5-dichloro-2-methyl-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone,4,5-dichloro-2-methyl, 4,5-dichloro-2-methyl-2-hydropyridazin-3-one, pubchem16243, acmc-209wiz, 5-24-02-00023 beilstein handbook reference
PubChem CID 120462
Nombre IUPAC 4,5-dicloro-2-metilpiridazin-3-ona
SMILES CN1N=CC(Cl)=C(Cl)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 5-Dichloro-2-methyl-3(2H)-pyridazinone
Punto de fusión 87.0°C to 91.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.01
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,5-Dichloro-2-methyl-3(2H)-pyridazinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación