Learn More
4,5-Dicloro-2-metoxi-piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dichloro-2-methoxy-pyridine |
| CAS | 688047-08-7 |
| Fórmula molecular | C6H5Cl2NO |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5Cl2NO/c1-10-6-2-4(7)5(8)3-9-6/h2-3H,1H3 |
| SMILES | ClC1=CN=C(OC)C=C1Cl |
| Nombre IUPAC | 4,5-dicloro-2-metoxipiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 178.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.97 |