Learn More
4,5-Dicloro-2-(4-metilfenilo)-2,3-dihidropiridazin-3-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10374222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10374222 1 g 1 g
10487602 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10374222 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB07813DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
CAS 33098-21-4
Fórmula molecular C11H8Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 255.098
Número MDL MFCD00135290
Clave InChI OWPCMQKRJFNLHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone,4,5-dichloro-2-4-methylphenyl, 4,5-dichloro-2-p-tolyl-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-2-hydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-p-tolyl pyridazin-3 2h-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl pyridazin-3 2h-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-2,3-dihydropyridazin-3one
PubChem CID 2774757
Nombre IUPAC 4,5-dicloro-2-(4-metilfenil)piridazin-3-ona
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C(=C(C=N2)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 5-Dichloro-2-(4-methylphenyl)-2, 3-dihydropyridazin-3-one
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.1
Porcentaje de pureza 97%