Learn More
4,5-Dicloro-2-(3-trifluorometilfenil)-3(2H)piridazinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dichloro-2-(3-trifluoromethylphenyl)-3(2H)pyridazinone |
| CAS | 26806-47-3 |
| Fórmula molecular | C11H5Cl2F3N2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4,5-Dichloro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3(2H)pyridazinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H5Cl2F3N2O/c12-8-5-17-18(10(19)9(8)13)7-3-1-2-6(4-7)11(14,15)16/h1-5H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cccc(c1)N2N=CC(=C(Cl)C2=O)Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 309.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.9731 |