Learn More
4,5-Dicloro-1,3-benzotiazol-2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dichloro-1,3-benzothiazol-2-amine |
| CAS | 1849-71-4 |
| Fórmula molecular | C7H4Cl2N2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl2N2S/c8-3-1-2-4-6(5(3)9)11-7(10)12-4/h1-2H,(H2,10,11) |
| SMILES | Nc1nc2c(Cl)c(Cl)ccc2s1 |
| Peso molecular (g/mol) | 219.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.9472 |