Learn More
Ácido 4,5-dicafeoilquínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isochlorogenic acid C |
| CAS | 57378-72-0 |
| Fórmula molecular | C25 H24 O12 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | Cyclohexanecarboxylic acid, 3,4-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-1,5-dihydroxy-, (1R,3R,4S,5R)-, Cyclohexanecarboxylic acid, 3,4-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,5-dihydroxy-, (1R,3R,4S,5R)- (9CI), Cyclohexanecarboxylic acid, 3,4-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,5-dihydroxy-, [1R-(1α,3α,4α,5β)]-, (1R,3R,4S,5R)-3,4-Bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-1,5-dihydroxycyclohexanecarboxylic acid, 4,5-Dicaffeoylquinic acid, Isochlorogenic acid c |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(35,24(33)34)11-19(30)23(20)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,35H,11-12H2,(H,33,34)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23+,25-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@H]1OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1R,3R,4S,5R)-3,4-bis[[(E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoil]oxi]-1,5-dihidroxiciclohexano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 516.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 516.1268 |