Learn More
4,5-Dibromoveratrol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321477 250 g 250 g
11301477 10 g 10 g
11311477 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11321477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01999.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 37895-73-1 | C8H8Br2O2 | 295.958 g/mol
4,5-Dibromoveratrole is used as chemical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,5-dibromoveratrol se utiliza como producto intermedio químico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37895-73-1
Fórmula molecular C8H8Br2O2
Peso molecular (g/mol) 295.958
Número MDL MFCD00014894
Clave InChI ZYCLQXMMFJREPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dibromoveratrole, 4,5-dibromoveratrol, benzene, 1,2-dibromo-4,5-dimethoxy, acmc-1aeu5, amth147, 1.2-dibromo-4.5-dimethoxy-benzene, 1,2-bis bromanyl-4,5-dimethoxy-benzene
PubChem CID 2758033
Nombre IUPAC 1,2-dibromo-4,5-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(=C(C=C1OC)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dibromoveratrole
Punto de fusión 90°C to 92°C
Cantidad 250 g
Beilstein 1953148
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.96
Porcentaje de pureza ≥98%