Learn More
Cloruro de 4,5-dibromotiofeno-2-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495373 5 g 5 g
11485373 1 g 1 g
11405383 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495373 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13384.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 81606-31-7 | C4HBr2ClO2S2 | 340.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81606-31-7
Fórmula molecular C4HBr2ClO2S2
Peso molecular (g/mol) 340.43
Número MDL MFCD00041439
Clave InChI WJYGHWXWQSCONR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dibromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2,3-dibromothiophene-5-sulfonyl chloride, 4,5-dibromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 4,5-dibromo, 4,5-dibromothiophene-2-sulfonic acid chloride, acmc-20ams9, buttpark 9350-57, 4,5-dibromo 2-thienyl chlorosulfone, 2,3-dibromothiophene-5-sulfonylchloride, 4,5-dibromothiophene-2-sulfonylchloride
PubChem CID 522755
Nombre IUPAC Cloruro de 4,5-dibromotiofeno-2-sulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC(Br)=C(Br)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dibromothiophene-2-sulfonyl chloride
Punto de fusión 75°C to 79°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 162960
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.45
Porcentaje de pureza 97%