Learn More
4,5-Dibromotiofeno-2-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468657 25 g 25 g
11458657 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19788.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 38071-22-6 | C5H2Br2OS | 269.938 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38071-22-6
Fórmula molecular C5H2Br2OS
Peso molecular (g/mol) 269.938
Número MDL MFCD00225242
Clave InChI CHRAVDVWAPGZOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dibromothiophene-2-carboxaldehyde, acmc-1afpx, 4,5-dibromo-2-thenaldehyde, 4,5-dibromo-2-formylthiophene, 4,5-dibromo-2-thiophenecarbaldehyde
PubChem CID 813164
Nombre IUPAC 4,5-Dibromotiofeno-2-carbaldehído
SMILES C1=C(SC(=C1Br)Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 79°C to 81°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.94
Porcentaje de pureza 98%