Learn More
4',5'-Dibromofluoresceína, Thermo Scientific™
Código de producto. 15452132 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15452132 100 g 100 g
10174120 5 g 5 g
15442132 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15452132 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202431000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
CAS 596-03-2
Fórmula molecular C20H10Br2O5
Peso molecular (g/mol) 490.11
Clave InChI ZDTNHRWWURISAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4',5'-dibromofluorescein, solvent red 72, eosinic acid, japan orange 201, FD&C orange no. 5, c.i. solvent red 72, 4',5'-dibromofluororescein, 4,5-dibromofluorescein, d & c orange no. 5, japan orange no. 201
PubChem CID 11689
Nombre IUPAC 4',5'-dibromo-3',6'-dihidroxiespiro[2-benzofuran-3,9'-xanteno]-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C(=C(C=C4)O)Br)OC5=C3C=CC(=C5Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4',5'-Dibromofluorescein
Punto de fusión 270.0°C to 273.0°C
Pérdida por secado 5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 19,V,6,462
Índice Merck 15,3027
Información de solubilidad (1% in hot 0.5 N NH4OH) Clear yellow to orange
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.11
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4',5'-Dibromofluorescein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación