Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4‘,5'-Dibromofluoresceína, aprox. 95 % de contenido en colorante
Código de producto. 11355159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11355159 250 g 250 g
11345159 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355159 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A18226.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 596-03-2 | C20H10Br2O5 | 490.103 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 596-03-2
Fórmula molecular C20H10Br2O5
Peso molecular (g/mol) 490.103
Número MDL MFCD00005042
Clave InChI ZDTNHRWWURISAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4',5'-dibromofluorescein, solvent red 72, eosinic acid, japan orange 201, FD&C orange no. 5, c.i. solvent red 72, 4',5'-dibromofluororescein, 4,5-dibromofluorescein, d & c orange no. 5, japan orange no. 201
PubChem CID 11689
Nombre IUPAC 4',5'-dibromo-3',6'-dihidroxiespiro[2-benzofuran-3,9'-xanteno]-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C(=C(C=C4)O)Br)OC5=C3C=CC(=C5Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4',5'-Dibromofluorescein
Nombre de nota ≈95% dye content
Punto de fusión 270°C to 273°C
Cantidad 250 g
Beilstein 57189
Índice Merck 14,3022
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.12
Porcentaje de pureza 95%