Learn More
4,5-Dibromo-o-xileno 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445387 1 g 1 g
11459737 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22727.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24932-48-7 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24932-48-7
Fórmula molecular C8H8Br2
Peso molecular (g/mol) 263.96
Número MDL MFCD00082743
Clave InChI BCIDDURGCAHERU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dibromo-o-xylene, benzene, 1,2-dibromo-4,5-dimethyl, acmc-209gfu, benzene,1,2-dibromo-4,5-dimethyl, 1,2-bis bromanyl-4,5-dimethyl-benzene, 1,2-dibromo-4,5-dimethylbenzene, 1,2-dibromo-4,5-dimethyl-benzene
PubChem CID 34347
Nombre IUPAC 1,2-dibromo-4,5-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(Br)=C(Br)C=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dibromo-o-xylene
Punto de fusión 85°C to 87°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2206183
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.97
Porcentaje de pureza 97%