Learn More
4,5-Dibromo-3(2H)-piridacinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498586 25 g 25 g
11488586 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15994.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5788-58-9 | C4H2Br2N2O | 253.881 g/mol
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It is widely used in chemical research and in fine chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 4,5-dibromo-3(2H)-piridacinona se utiliza como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos. Se utiliza ampliamente en la investigación química y en los productos químicos finos.
Notas
incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5788-58-9
Fórmula molecular C4H2Br2N2O
Peso molecular (g/mol) 253.881
Número MDL MFCD00023641
Clave InChI AGLQURQNVJVJNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dibromopyridazin-3 2h-one, 4,5-dibromo-3 2h-pyridazinone, 4,5-dibromopyridazin-3-one, 4,5-dibromopyridazine-3 2h-one, 4,5-dibromopyridazin-3-ol, 4,5-dibromo-2,3-dihydropyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dibromo, 4,5-dibromo-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dibromo-2-hydropyridazin-3-one
PubChem CID 236181
Nombre IUPAC 4,5-dibromo-1H-piridacin-6-ona
SMILES C1=NNC(=O)C(=C1Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone
Punto de fusión ∼220°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 121469
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.89
Porcentaje de pureza 98%