Learn More
4,5-Dibromo-2-fenil-2,3-dihidropiridazin-3-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10714763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10714763 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10110962 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10714763 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB07379EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 14305-08-9
Fórmula molecular C10H6Br2N2O
Peso molecular (g/mol) 329.979
Número MDL MFCD00052907
Clave InChI NQJXEMRMTOSSBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dibromo-2-phenylpyridazin-3 2h-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dibromo-2-phenyl, 4,5-dibromo-2-phenyl-3-pyridazinone, 4,5-dibromo-2-phenyl-pyridazin-3-one, 2-phenyl-4,5-dibromo-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone,4,5-dibromo-2-phenyl, 4,5-bis bromanyl-2-phenyl-pyridazin-3-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-2-hydropyridazin-3-one
PubChem CID 203396
Nombre IUPAC 4,5-dibromo-2-fenilpiridazin-3-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C(=C(C=N2)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 5-Dibromo-2-phenyl-2, 3-dihydropyridazin-3-one
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.98
Porcentaje de pureza 97%