Learn More
Ácido 4,5-dibromo-2-furoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318306 5 g 5 g
11308306 1 g 1 g
11328306 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11318306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15517.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2434-03-9 | C5H2Br2O3 | 269.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2434-03-9
Fórmula molecular C5H2Br2O3
Peso molecular (g/mol) 269.88
Número MDL MFCD00092311
Clave InChI BHUVICYZDBUMIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dibromo-2-furoic acid, 2,3-dibromofuran-5-carboxylic acid, 4,5-dibromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylicacid, 4,5-dibromo, 2-furancarboxylic acid, 4,5-dibromo, zlchem 604, acmc-209xd1, ksc201e3j, 4,5-dibromo-2-furoicacid
PubChem CID 4194832
Nombre IUPAC ácido 4,5-dibromofurano-2-carboxílico
SMILES C1=C(OC(=C1Br)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dibromo-2-furoic acid
Punto de fusión 169°C to 172°C
Cantidad 5 g
Beilstein 129312
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.88
Porcentaje de pureza 97%