Learn More
4,5-dibromo-1,2,6,7-tertahidro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Dibromo-1,2,6,7-tertahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one |
| CAS | 196597-77-0 |
| Fórmula molecular | C11 H8 Br2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8Br2O2/c12-9-5-1-2-7(14)8(5)6-3-4-15-11(6)10(9)13/h1-4H2 |
| SMILES | Brc1c(Br)c2OCCc2c3C(=O)CCc13 |
| Nombre IUPAC | 4,5-dibromo-1,2,6,7-tetrahidrociclopenta[e][1]benzofuran-8-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 331.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.8891 |