Learn More
4,5-Diazafluoren-9-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492448 1 g 1 g
15402458 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15492448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56028.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 50890-67-0 | C11H6N2O | 182.182 g/mol
4,5-Diazafluoren-9-one behaves like cyclopentadienones and reacts with [Cp*Co(C2H4)2] to form air -stable sandwich-type complexes [Cp*Co(η4-2)].
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,5-diazafluoren-9-ona se comporta como las ciclopentadienonas y reacciona con [Cp*Co(C2H4)2] para formar complejos tipo sándwich estables al aire [Cp*Co(η4-2)].
Solubilidad
Soluble en diclorometano, tetrahidrofurano, cloroformo, benceno, tolueno y disolventes orgánicos polares. Insoluble en éter dietílico y alcanos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Evitar el calor y la fuente de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50890-67-0
Fórmula molecular C11H6N2O
Peso molecular (g/mol) 182.182
Número MDL MFCD00046892
Clave InChI PFMTUGNLBQSHQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-diazafluoren-9-one, 5h-cyclopenta 1,2-b:5,4-b' dipyridin-5-one, 5h-cyclopenta 2,1-b:3,4-b' dipyridin-5-one, 5h-pyrido 3',2':4,5 cyclopenta 1,2-b pyridin-5-one, pyridino 3',2'-1,2 cyclopenta 3,4-b pyridin-5-one, dafone, dafo, 4,5-diazafluorenone-0, 4,5-diaza-9h-fluoren-9-one
PubChem CID 342157
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C2=O)C=CC=N3)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Diazafluoren-9-one
Punto de fusión 214°C to 217°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,tetrahydrofuran,chloroform,benzene,toluene and polar organic solvents. Insoluble in diethyl ether and alkanes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,5-Diazafluoren-9-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,5-Diazafluoren-9-one