Learn More
Clorhidrato de 4,5-diamino-6-metilpirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Diamino-6-methylpyrimidine Hydrochloride |
| CAS | 1797132-20-7 |
| Fórmula molecular | C5H8N4 • HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4,5-Diamino-6-methyl-pyrimidine Hydrochloride, NSC 122008 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N4.ClH/c1-3-4(6)5(7)9-2-8-3;/h2H,6H2,1H3,(H2,7,8,9);1H |
| SMILES | CC1=C(C(=NC=N1)N)N.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 124.143646 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0516 |