Learn More
4,5-diamino-6-cloropirimidina, TRC
Código de producto. 30352262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352262 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30352262 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4162752.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Diamino-6-chloropyrimidine
CAS 4316-98-7
Fórmula molecular C4 H5 Cl N4
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-Chloropyrimidine-5,6-diamine, 5,6-Diamino-4-chloropyrimidine, 6-Chloropyrimidine-4,5-diamine, NSC 36907, 6-Chloro-4,5-pyrimidinediamine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5ClN4/c5-3-2(6)4(7)9-1-8-3/h1H,6H2,(H2,7,8,9)
SMILES Nc1ncnc(Cl)c1N
Nombre IUPAC 6-cloropirimidina-4,5-diamina
Peso molecular (g/mol) 144.562
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.02