Learn More
4,5-Diamino-3-isobutil-1-metilpirimidina-2,6-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Diamino-3-isobutyl-1-methylpyrimidine-2,6-dione |
| CAS | 78033-18-8 |
| Fórmula molecular | C9 H16 N4 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16N4O2/c1-5(2)4-13-7(11)6(10)8(14)12(3)9(13)15/h5H,4,10-11H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CN1C(=C(N)C(=O)N(C)C1=O)N |
| Nombre IUPAC | 5,6-diamino-3-metil-1-(2-metilpropil)pirimidina-2,4-dión |
| Peso molecular (g/mol) | 212.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.1273 |