Learn More
4,5-Diamino-1-(2-hidroxietil)pirazol Sulfato, TRC
Código de producto. 30359745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359745 500 mg 500 miligramos
30358611 100 mg 100 miligramos
30350746 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359745 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD415145500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155601-30-2
Fórmula molecular C5H10N4O . H2SO4
Peso molecular (g/mol) 240.23
Sinónimo 1-(2-Hydroxyethyl)-4,5-diaminopyrazole Sulfate, 4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazole Sulfate, Jarocol AHP, Rodol HDAP, 4,5-Diamino-1H-pyrazole-1-ethanol Sulfate (1:1)
Nombre IUPAC 2-(4,5-diamino-1H-pirazol-1-il)etano-1-sulfato
SMILES Nc1c(N)n(CCO)nc1.OS(=O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole Sulfate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N4O.H2O4S/c6-4-3-8-9(1-2-10)5(4)7;1-5(2,3)4/h3,10H,1-2,6-7H2;(H2,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0528