Learn More
4,5-Desisopropilideno Topiramato, TRC
Código de producto. 30133809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133809 100 mg 100 miligramos
17923385 25 mg 25 miligramos
17961355 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133809 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD290175100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106881-41-8
Fórmula molecular C9 H17 N O8 S
Peso molecular (g/mol) 299.3
Sinónimo 2,3-O-(1-Methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-Sulfamate, 5H-1,3-Dioxolo[4,5-b]pyran, β-D-fructopyranose deriv.
Nombre IUPAC [(3aS,6R,7R,7aS)-6,7-dihidroxi-2,2-dimetilo-5,6,7,7a-tetrahidro-[1,3]dioxolo[4,5-b]piran-3a-il]metil sulfamato
SMILES CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)CO[C@@]2(COS(=O)(=O)N)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Desisopropylidene Topiramate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO8S/c1-8(2)17-7-6(12)5(11)3-15-9(7,18-8)4-16-19(10,13)14/h5-7,11-12H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,13,14)/t5-,6-,7+,9+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.0675
Porcentaje de pureza >95%