Learn More
4,5-Deshidro-Capsaicina, TRC
Código de producto. 30405905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405905 50 mg
30393722 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95134550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2305061-51-0
Fórmula molecular C18H25NO3
Peso molecular (g/mol) 303.4
Sinónimo (4E,6E)-N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-8-methylnona-4,6-dienamide
Nombre IUPAC (4E,6Z)-N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]-8-metilnona-4,6-dienamida
SMILES COc1cc(CNC(=O)CC\C=C\C=C/C(C)C)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dehydro-Capsaicin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h4-6,8,10-12,14,20H,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b5-4+,8-6-
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1834