Learn More
4,5-Deshidro Apixaban, TRC
Código de producto. 30133037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133037 25 mg 25 miligramos
30004661 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133037 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22938525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1074549-89-5
Fórmula molecular C25H23N5O4
Peso molecular (g/mol) 457.48
Sinónimo 1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide, 6,7-Dihydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide
SMILES NC(C1=NN(C2=CC=C(OC)C=C2)C(C3=O)=C1C=CN3C(C=C4)=CC=C4N5C(CCCC5)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dehydro Apixaban
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H23N5O4/c1-34-19-11-9-18(10-12-19)30-23-20(22(27-30)24(26)32)13-15-29(25(23)33)17-7-5-16(6-8-17)28-14-3-2-4-21(28)31/h5-13,15H,2-4,14H2,1H3,(H2,26,32)